Tlačiť
N-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]-N-methylamine hydrochloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: alpha,N-Dimethyl-4-fluorobenzylamine
PC6293-1G PC6293-250MG
APOSPC6293-1GEA 263.57 EUR
APOSPC6293-1G APOSPC6293-250MG
N-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]-N-methylamine hydrochloride 98%
N-[1-(4-Fluorophenyl)ethyl]-N-methylamine hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₃ClFN
Mw: 189.66 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07838464
Číslo CAS: 574731-02-5