Tlačiť
Potassium hexafluorophosphate 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6290-1KG PC6290-500G PC6290-250G PC6290-100G
APOSPC6290-1KGEA 392.7 EUR
APOSPC6290-1KG APOSPC6290-500G APOSPC6290-250G APOSPC6290-100G
Potassium hexafluorophosphate 99%
Potassium hexafluorophosphate
Soluble neutral salt that can be used for synthesis of other hexafluorophosphate salts as a substitutefor hexafluorophosphoric acid
Vzorec: F₆KP
Teplota tavenia: 575 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011412
Číslo CAS: 17084-13-8
EINECS: 241-143-0
OSN: 3260
ADR: 8,II