Tlačiť
Potassium hexafluoroantimonate 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Potassium hexafluoroantimonate(V)
PC6279-25G PC6279-100G PC6279-5G
APOSPC6279-25GEA 126.18 EUR
APOSPC6279-25G APOSPC6279-100G APOSPC6279-5G
Potassium hexafluoroantimonate 99%
Potassium hexafluoroantimonate
Vzorec: F₆KSb
Mw: 274.85
Teplota varu: 1505 °C
Teplota tavenia: 846 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00043080
Číslo CAS: 16893-92-8
OSN: 1549
ADR: 6.1 III