Tlačiť
Fluorid draselný, anhydrous 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6267S-100G PC6267S-250G PC6267S-500G
APOSPC6267S-100GEA 107.1 EUR
APOSPC6267S-100G APOSPC6267S-250G APOSPC6267S-500G
Fluorid draselný, anhydrous 99%
Fluorid draselný
Vzorec: KF
Teplota varu: 1505 °C
Teplota tavenia: 858 °C
Hustota: 2,48 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011398
Číslo CAS: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
OSN: 1812
ADR: 6.1,III