Tlačiť
Potassium fluoride dihydrate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6267R-250G PC6267R-50G
APOSPC6267R-250GEA 36.69 EUR
APOSPC6267R-250G APOSPC6267R-50G
Potassium fluoride dihydrate 98%
Potassium fluoride dihydrate
Vzorec: FK·2H₂O
Mw: 94.13
Teplota varu: 156 °C
Teplota tavenia: 41 °C
Hustota: 2.454 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00149929
Číslo CAS: 13455-21-5
EINECS: 232-151-5
OSN: 1812
ADR: 6.1 III