Tlačiť
Poly(vinylidene fluoride)
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC6267-25G PC6267-100G PC6267-250G
APOSPC6267-25GEA 24.91 EUR
APOSPC6267-25G APOSPC6267-100G APOSPC6267-250G
Poly(vinylidene fluoride)
Poly(vinylidene fluoride)
Vzorec: (-CH₂CF₂-)n
Teplota tavenia: 155…165 °C
Hustota: 1.74 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00084470
Číslo CAS: 24937-79-9