Tlačiť
2,5-Dichloro-3-fluoropyridine 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC6247-1G PC6247-5G PC6247-25G
APOSPC6247-1GEA 83.03 EUR
APOSPC6247-1G APOSPC6247-5G APOSPC6247-25G
2,5-Dichloro-3-fluoropyridine 96%
2,5-Dichloro-3-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₂Cl₂FN
Teplota tavenia: 54…56 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD10699709
Číslo CAS: 103999-77-5