Tlačiť
1,1,1-Trifluoro-3-phenylacetone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Phenyl-1,1,1-trifluoropropan-2-one, 1,1,1-Trifluoro-3-phenyl-2-propanone, (3,3,3-Trifluor-2-propanoyl)benzene, 1,1,1-Trifluoro-3-phenylpropan-2-one
PC6229M-1G PC6229M-25G PC6229M-5G
APOSPC6229M-1GEA 49.74 EUR
APOSPC6229M-1G APOSPC6229M-25G APOSPC6229M-5G
1,1,1-Trifluoro-3-phenylacetone 98%
1,1,1-Trifluoro-3-phenylacetone
Vzorec: C₉H₇F₃O
Teplota varu: 51…52 °C/2mmHg
Hustota: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 33 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00068171
Číslo CAS: 350-92-5
OSN: 1224
ADR: 3,III