Tlačiť
5-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)oxazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC6225-1G PC6225-5G
APOSPC6225-1GEA 41.72 EUR
APOSPC6225-1G APOSPC6225-5G
5-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)oxazole
5-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)oxazole
Vzorec: C₁₀H₆F₃NO
Mw: 213.1600 g/mol
Teplota varu: 78 °C/0.6mmHg
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00085180
Číslo CAS: 175205-48-8