Tlačiť
6-(Trifluoromethyl)anthranilic acid 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC6221-1G PC6221-5G
APOSPC6221-1GEA 144.6 EUR
APOSPC6221-1G APOSPC6221-5G
6-(Trifluoromethyl)anthranilic acid 95+%
6-(Trifluoromethyl)anthranilic acid
Vzorec: C₈H₆F₃NO₂
Mw: 205.14
Teplota tavenia: 130…133 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01569538
Číslo CAS: 314-46-5