Tlačiť
Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoyl fluoride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6220K-25G PC6220K-5G PC6220K-1G
APOSPC6220K-25GEA 183.06 EUR
APOSPC6220K-25G APOSPC6220K-5G APOSPC6220K-1G
Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoyl fluoride 97%
Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoyl fluoride
Vzorec: C₁₂F₂₄O₄
Mw: 664.09 g/mol
Teplota varu: 158…161 °C
Hustota: 1.8 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00084743
Číslo CAS: 27639-98-1
OSN: 3265
ADR: 8 II