Tlačiť
Perfluoro-1,3,5-trimethylcyclohexane, Technical Grade
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC6220H-100G PC6220H-1G PC6220H-25G
APOSPC6220H-100GEA 250.7 EUR
APOSPC6220H-100G APOSPC6220H-1G APOSPC6220H-25G
Perfluoro-1,3,5-trimethylcyclohexane, Technical Grade
Perfluoro-1,3,5-trimethylcyclohexane
Vzorec: C₉F₁₈
Teplota varu: 124…128 °C
Teplota tavenia: –68 °C
Hustota: 1,888 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066614
Číslo CAS: 374-76-5