Tlačiť
Hexadecafluorosebacic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Perfluorosebacic Acid, Perfluorodecanedioic Acid, Hexadecafluorodecanedioic Acid
PC6212-25G PC6212-5G
APOSPC6212-25GEA 198.68 EUR
APOSPC6212-25G APOSPC6212-5G
Hexadecafluorosebacic acid 95%
Hexadecafluorosebacic acid
Vzorec: C₁₀H₂F₁₆O₄
Mw: 490.10 g/mol
Teplota varu: 225 °C/60mmHg
Teplota tavenia: 158…160 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042365
Číslo CAS: 307-78-8