Tlačiť
4-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC6204-100G PC6204-25G PC6204-5G
APOSPC6204-100GEA 168.24 EUR
APOSPC6204-100G APOSPC6204-25G APOSPC6204-5G
4-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid 98%
4-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid
Vzorec: C₈H₅F₃O₂S
Mw: 222.19
Teplota tavenia: 159…163 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00040906
Číslo CAS: 330-17-6