Tlačiť
α,α,α,2,6-Pentafluorotoluene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,6-Difluorobenzotrifluoride
PC6200-25G PC6200-5G PC6200-100G
APOSPC6200-25GEA 236.26 EUR
APOSPC6200-25G APOSPC6200-5G APOSPC6200-100G
α,α,α,2,6-Pentafluorotoluene
α,α,α,2,6-Pentafluorotoluene
Vzorec: C₇H₃F₅
Teplota varu: 106…107 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03412213
Číslo CAS: 64248-60-8
OSN: 1993
ADR: 3,III