Tlačiť
2-Bromo-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 6-Bromo-α,α,α,4-tetrafluoro-m-toluidine, 5-Amino-4-bromo-2-fluorobenzotrifluoride
PC6197-10G PC6197-5G PC6197-1G
APOSPC6197-10GEA 218.71 EUR
APOSPC6197-10G APOSPC6197-5G APOSPC6197-1G
2-Bromo-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
2-Bromo-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₄BrF₄N
Mw: 258.01
Teplota tavenia: 24…29 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04973755
Číslo CAS: 193090-60-7
OSN: 2811
ADR: 6.1 III