Tlačiť
3-Fluoro-5-hydroxybenzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6191-1G PC6191-5G PC6191-10G
APOSPC6191-1GEA 24.95 EUR
APOSPC6191-1G APOSPC6191-5G APOSPC6191-10G
3-Fluoro-5-hydroxybenzoic acid 98%
3-Fluoro-5-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₅FO₃
Teplota tavenia: 214…215 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD11846515
Číslo CAS: 860296-12-4