Tlačiť
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl-1-trichlorosilane
PC6179-5G PC6179-25G
APOSPC6179-5GEA 69.8 EUR
APOSPC6179-5G APOSPC6179-25G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane 97%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane
Vzorec: C₈H₄Cl₃F₁₃Si
Teplota varu: 84…85 °C/17mmHg
Hustota: 1,638 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 87 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042363
Číslo CAS: 78560-45-9
EINECS: 278-947-6
OSN: 2987
ADR: 8,II