Tlačiť
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC6177-1G PC6177-5G PC6177-25G
APOSPC6177-1GEA 24.91 EUR
APOSPC6177-1G APOSPC6177-5G APOSPC6177-25G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄BrF₃O₂
Mw: 269.02 g/mol
Teplota tavenia: 116…121 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07787468
Číslo CAS: 320-31-0