Tlačiť
4-{[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC6174-1G PC6174-250MG
APOSPC6174-1GEA 340.48 EUR
APOSPC6174-1G APOSPC6174-250MG
4-{[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
4-{[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Vzorec: C₁₃H₈F₃NO₃
Mw: 283.21 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD10703523
Číslo CAS: 1086379-75-0