Tlačiť
1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-n-octyl acrylate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctyl acrylate, Acrylic acid 1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-n-octyl ester
PC6166-25G PC6166-5G PC6166-100G
APOSPC6166-25GEA 41.72 EUR
APOSPC6166-25G APOSPC6166-5G APOSPC6166-100G
1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-n-octyl acrylate 97%
1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-n-octyl acrylate
Vzorec: C₁₁H₇F₁₃O₂
Teplota varu: 76…80 °C/8mmHg
Hustota: 1,554 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 101 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00042351
Číslo CAS: 17527-29-6
EINECS: 241-527-8