Tlačiť
1H,1H,2H-Perfluoro-1-octene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6163-100G PC6163-25G
APOSPC6163-100GEA 254.71 EUR
APOSPC6163-100G APOSPC6163-25G
1H,1H,2H-Perfluoro-1-octene
1H,1H,2H-Perfluoro-1-octene
Vzorec: C₈H₃F₁₃
Teplota varu: 106…107 °C
Hustota: 1,58 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 20 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00039249
Číslo CAS: 25291-17-2
EINECS: 246-791-8
OSN: 1993
ADR: 3,II