Tlačiť
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC6151-1G PC6151-500MG
APOSPC6151-1GEA 235.93 EUR
APOSPC6151-1G APOSPC6151-500MG
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₈H₄ClF₃N₂
Mw: 220.58 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04619561
Číslo CAS: 189116-20-9