Tlačiť
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanesulphonic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1H,1H,2H,2H-Tridecafluorooctane-1-sulphonic acid
PC6143-1G PC6143-250MG PC6143-100MG
APOSPC6143-1GEA 801.04 EUR
APOSPC6143-1G APOSPC6143-250MG APOSPC6143-100MG
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanesulphonic acid 98%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanesulphonic acid
Vzorec: C₈H₅F₁₃O₃S
Teplota tavenia: >300 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042455
Číslo CAS: 27619-97-2
OSN: 3261
ADR: 8,III