Tlačiť
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC6142-1G PC6142-250MG
APOSPC6142-1GEA 287.6 EUR
APOSPC6142-1G APOSPC6142-250MG
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₈H₄BrF₃N₂
Mw: 265.04 g/mol
Teplota tavenia: 98…100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11111688
Číslo CAS: 503172-42-7