Tlačiť
6-Bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC6141-1G PC6141-500MG
APOSPC6141-1GEA 357.7 EUR
APOSPC6141-1G APOSPC6141-500MG
6-Bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
6-Bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₈H₄BrF₃N₂
Mw: 265.04 g/mol
Teplota tavenia: 106…108 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11111691
Číslo CAS: 150780-40-8