Tlačiť
2-(Trifluoromethyl)undecafluoropentane 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Tetradecafluoro-2-methylpentane, Perfluoro-2-methylpentane, Perfluoroisohexane
PC6122L-100G PC6122L-500G
APOSPC6122L-100GEA 133.98 EUR
APOSPC6122L-100G APOSPC6122L-500G
2-(Trifluoromethyl)undecafluoropentane 97%
2-(Trifluoromethyl)undecafluoropentane
Vzorec: C₆F₁₄
Teplota varu: 58,2 °C
Teplota tavenia: < –150 °C
Hustota: 1,723 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00059905
Číslo CAS: 355-04-4
EINECS: 206-575-6