Tlačiť
Perfluoro(4-methylmorpholine) 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC6122-10G PC6122-25G PC6122-5G PC6122-100G
APOSPC6122-10GEA 0 EUR
APOSPC6122-10G APOSPC6122-25G APOSPC6122-5G APOSPC6122-100G
Perfluoro(4-methylmorpholine) 98%
Perfluoro(4-methylmorpholine)
Vzorec: C₅F₁₁NO
Teplota varu: 50 °C
Hustota: 1,7 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042442
Číslo CAS: 382-28-5
EINECS: 206-841-1