Tlačiť
4-Nitro-5-(trifluoromethyl)-2-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]phenylamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 5-Amino-2-nitro-4-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]benzotrifluoride
PC6111-1G PC6111-500MG
APOSPC6111-1GEA 613.26 EUR
APOSPC6111-1G APOSPC6111-500MG
4-Nitro-5-(trifluoromethyl)-2-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]phenylamine
4-Nitro-5-(trifluoromethyl)-2-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]phenylamine
Vzorec: C₁₂H₁₃F₃N₂O₂Si
Mw: 302.33 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12827775
Číslo CAS: 1186405-13-9