Tlačiť
1,1'-Difluoro-2,2'-bipyridinium bis(tetrafluoroborate) 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6095-25G PC6095-5G
APOSPC6095-25GEA 1392.7 EUR
APOSPC6095-25G APOSPC6095-5G
1,1'-Difluoro-2,2'-bipyridinium bis(tetrafluoroborate) 98%
1,1'-Difluoro-2,2'-bipyridinium bis(tetrafluoroborate)
Fluorinating agent (103g/Kg effective F2), ask for literature
Vzorec: C₁₀H₈B₂F₁₀N₂
Teplota tavenia: 166…175 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01073546
Číslo CAS: 178439-26-4
OSN: 3261
ADR: 8,II