Tlačiť
3-(Perfluoro-n-hexyl)prop-2-en-1-ol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC6088J-1G PC6088J-5G
APOSPC6088J-1GEA 83.03 EUR
APOSPC6088J-1G APOSPC6088J-5G
3-(Perfluoro-n-hexyl)prop-2-en-1-ol 98%
3-(Perfluoro-n-hexyl)prop-2-en-1-ol
Vzorec: C₉H₅F₁₃O
Teplota varu: 87…89 °C/10mmHg
Hustota: 1,65 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042355
Číslo CAS: 38550-47-9