Tlačiť
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodohexane 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC6088-25G PC6088-5G PC6088-1G
APOSPC6088-25GEA 113.12 EUR
APOSPC6088-25G APOSPC6088-5G APOSPC6088-1G
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodohexane 95%
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodohexane
Vzorec: C₆H₄F₉I
Teplota varu: 138…140 °C
Teplota tavenia: –25 °C
Hustota: 1,94 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00039409
Číslo CAS: 2043-55-2
EINECS: 218-055-6