Tlačiť
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl bromide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1-Bromo-3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexane
PC6085Y-100G PC6085Y-25G
APOSPC6085Y-100GEA 0 EUR
APOSPC6085Y-100G APOSPC6085Y-25G
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl bromide 95%
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl bromide
Vzorec: C₆H₄BrF₉
Teplota varu: 93…94 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00077576
Číslo CAS: 38436-14-5