Tlačiť
5-Bromo-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC6083-1G PC6083-25G PC6083-5G
APOSPC6083-1GEA 79.71 EUR
APOSPC6083-1G APOSPC6083-25G APOSPC6083-5G
5-Bromo-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
5-Bromo-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₄BrF₃N₂O₃
Teplota tavenia: 91…96 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12756436
Číslo CAS: 755030-18-3