Tlačiť
4,5-Difluoro-2-nitroaniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,4-Difluoro-6-nitroaniline
PC6082-100G PC6082-5G
APOSPC6082-100GEA 166.06 EUR
APOSPC6082-100G APOSPC6082-5G
4,5-Difluoro-2-nitroaniline 98%
4,5-Difluoro-2-nitroaniline
Vzorec: C₆H₄F₂N₂O₂
Mw: 174.11
Teplota tavenia: 107…108 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010876
Číslo CAS: 78056-39-0