Tlačiť
5-Bromo-2,3-difluoropyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6075-25G PC6075-5G PC6075-1G
APOSPC6075-25GEA 150.02 EUR
APOSPC6075-25G APOSPC6075-5G APOSPC6075-1G
5-Bromo-2,3-difluoropyridine 98%
5-Bromo-2,3-difluoropyridine
Vzorec: C₅H₂BrF₂N
Mw: 193.98 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06659525
Číslo CAS: 89402-44-8
OSN: 3265
ADR: 8 III