Tlačiť
5-Chloro-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Chloro-3-fluoro-2-pyridinecarboxylic acid, 5-Chloro-3-fluoropicolinic acid
PC6073-5G PC6073-1G PC6073-250MG
APOSPC6073-5GEA 659.72 EUR
APOSPC6073-5G APOSPC6073-1G APOSPC6073-250MG
5-Chloro-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid
5-Chloro-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₃ClFNO₂
Mw: 175.55 g/mol
Teplota tavenia: 172…174 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12827555
Číslo CAS: 207994-08-9