Tlačiť
N-(2-Acetyl-4-iodo-6-methylphenyl)-2,2,2-trifluoroacetamide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Acetyl-4-iodo-6-methyl-N-(trifluoroacetyl)aniline
PC6056-1G PC6056-500MG PC6056-5G
APOSPC6056-1GEA 249.15 EUR
APOSPC6056-1G APOSPC6056-500MG APOSPC6056-5G
N-(2-Acetyl-4-iodo-6-methylphenyl)-2,2,2-trifluoroacetamide
N-(2-Acetyl-4-iodo-6-methylphenyl)-2,2,2-trifluoroacetamide
Vzorec: C₁₁H₉F₃INO₂
Mw: 371.1 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12827838
Číslo CAS: 935292-71-0