Tlačiť
4-{[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC6055-1G PC6055-5G
APOSPC6055-1GEA 156.62 EUR
APOSPC6055-1G APOSPC6055-5G
4-{[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
4-{[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Vzorec: C₁₃H₈F₃NO₃
Mw: 283.21 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00955325
Číslo CAS: 773108-67-1