Tlačiť
Ethyl-4-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC6051-1G PC6051-5G
APOSPC6051-1GEA 141.8 EUR
APOSPC6051-1G APOSPC6051-5G
Ethyl-4-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl-4-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₉F₃O₂S
Mw: 274.26 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD11100109
Číslo CAS: 1209178-96-0