Tlačiť
5-Chloro-3-fluoropyridine-2-carbonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Chloro-3-fluoropicolinonitrile
PC6044-1G PC6044-5G PC6044-250MG
APOSPC6044-1GEA 156.84 EUR
APOSPC6044-1G APOSPC6044-5G APOSPC6044-250MG
5-Chloro-3-fluoropyridine-2-carbonitrile
5-Chloro-3-fluoropyridine-2-carbonitrile
Vzorec: C₆H₂ClFN₂
Teplota tavenia: 72…73 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07375055
Číslo CAS: 207994-11-4
OSN: 3439
ADR: 6.1,III