Tlačiť
N-Ethyl-4-(trifluoromethoxy)aniline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Trifluoromethoxy)ethylaminobenzene
PC6041-1G PC6041-100MG PC6041-250MG
APOSPC6041-1GEA 133.79 EUR
APOSPC6041-1G APOSPC6041-100MG APOSPC6041-250MG
N-Ethyl-4-(trifluoromethoxy)aniline 97%
N-Ethyl-4-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₉H₁₀F₃NO
Mw: 205.18
Teplota varu: 42…44 °C/0.2mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00203992
Číslo CAS: 175278-20-3