Tlačiť
Perfluoro-1-heptene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC6040-1G PC6040-5G
APOSPC6040-1GEA 109.51 EUR
APOSPC6040-1G APOSPC6040-5G
Perfluoro-1-heptene 95%
Perfluoro-1-heptene
Contains up to 5% perfluorohept-2-ene
Vzorec: C₇F₁₄
Teplota varu: 80…82 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00013577
Číslo CAS: 355-63-5