Tlačiť
(3,5-Difluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,5-Difluoro-4-methoxyphenylacetic acid
PC6037-1G PC6037-5G PC6037-10G PC6037-25G
APOSPC6037-1GEA 162.05 EUR
APOSPC6037-1G APOSPC6037-5G APOSPC6037-10G APOSPC6037-25G
(3,5-Difluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid 98%
(3,5-Difluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₈F₂O₃
Teplota tavenia: 85…86 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115919
Číslo CAS: 886498-74-4