Tlačiť
1H,1H-Tridecafluoro-1-heptanol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1H,1H-Perfluoro-1-heptanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Tridecafluoro-1-heptanol
PC6036-100G PC6036-25G PC6036-5G
APOSPC6036-100GEA 563.98 EUR
APOSPC6036-100G APOSPC6036-25G APOSPC6036-5G
1H,1H-Tridecafluoro-1-heptanol 97%
1H,1H-Tridecafluoro-1-heptanol
Vzorec: C₇H₃F₁₃O
Teplota varu: 147 °C
Teplota tavenia: 147 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042433
Číslo CAS: 375-82-6
EINECS: 206-796-8