Tlačiť
3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC6033-5G PC6033-1G PC6033-25G
APOSPC6033-5GEA 262.37 EUR
APOSPC6033-5G APOSPC6033-1G APOSPC6033-25G
3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide 98%
3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide
Vzorec: C₈H₇BrF₂O
Mw: 237.04 g/mol
Teplota tavenia: 39…42 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115916
Číslo CAS: 706786-42-7
OSN: 3261
ADR: 8 II