Tlačiť
5-Bromo-4-chloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC6021-1G PC6021-250MG PC6021-5G
APOSPC6021-1GEA 33.17 EUR
APOSPC6021-1G APOSPC6021-250MG APOSPC6021-5G
5-Bromo-4-chloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 98%
5-Bromo-4-chloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Vzorec: C₅HBrClF₃N₂
Teplota varu: 44…45 °C/5mmHg
Teplota tavenia: –2 to 0 °C
Hustota: 1,92 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09909762
Číslo CAS: 425392-76-3