Tlačiť
3-Bromo-6-chloro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC6019-1G PC6019-500MG
APOSPC6019-1GEA 439.82 EUR
APOSPC6019-1G APOSPC6019-500MG
3-Bromo-6-chloro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
3-Bromo-6-chloro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₈H₃BrClF₃N₂
Mw: 299.48 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12025923
Číslo CAS: 1160474-82-7