Tlačiť
3,5-Difluoro-4-methoxybenzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC6018-10G PC6018-5G PC6018-1G
APOSPC6018-10GEA 340.95 EUR
APOSPC6018-10G APOSPC6018-5G APOSPC6018-1G
3,5-Difluoro-4-methoxybenzonitrile 98%
3,5-Difluoro-4-methoxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₅F₂NO
Teplota tavenia: 85…87 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115912
Číslo CAS: 104197-15-1
OSN: 3439
ADR: 6.1,III