Tlačiť
Perfluoroheptane (mixture of isomers) 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC6010-100G PC6010-25G PC6010-5G
APOSPC6010-100GEA 148.82 EUR
APOSPC6010-100G APOSPC6010-25G APOSPC6010-5G
Perfluoroheptane (mixture of isomers) 97%
Perfluoroheptane (mixture of isomers)
Vzorec: C₇F₁₆
Teplota varu: 80…84 °C
Hustota: 1,745 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040339
Číslo CAS: 335-57-9
EINECS: 206-392-1